Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered Universal Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11722544
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estériles y preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
1920 PCS
960 PCS
Código de producto. 11722544
Marca: Thermo Scientific™ 9400260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ensure accurate, precise pipetting with these non-filtered, universal pipette tips, designed using our knowledge of liquid handling, with uniformly smooth, hydrophobic surfaces that prevent liquid retention.
Ensure accurate, precise pipetting with Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered Universal Pipette Tips, manufactured using high quality raw materials and the latest molding techniques. Finntips are designed using our knowledge of liquid handling. Our modern automated production facilities, and our expertise, enable us to produce uniformly smooth, hydrophobic surfaces on the inside and outside of our tips to prevent liquid retention.
Características:
  • La superficie lisa y uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV).
Periodo de garantía limitada:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 250 Universal, sin filtro, no estéril, gradilla
Volumen (métrico) 250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Modelo Finntip 250 Universal
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 5,2cm
Formato Gradilla
Estilo de punta Compatibilidad universal
Cantidad 10 x 96 Tips
Código de color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette 250
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Certificado de calidad