Learn More
Thermo Scientific™ Soportes Finnpipette™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11478419
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador del soporte del carrusel
Soporte para pipetas
Admite:
1
3
6 pipetas manuales
Pipeta electrónica (1)
Pipeta manual (1)
Pipeta manual multicanal (1)
Pipetas (6 manuales o 3 electrónicas)
Pipetas manuales (3)
Pipetas manuales (6)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
11478419 Soporte para pipetas 3 1 set
11455748 Soporte para pipetas Pipetas manuales (6) cada uno
12396512 - - cada uno
11769855 Soporte para pipetas Pipeta manual (1) 1 PCS
11488419 Adaptador del soporte del carrusel 1 cada uno
10319080 Soporte para pipetas 6 pipetas manuales cada uno
11418419 Soporte para pipetas Pipetas manuales (3) cada uno
11716135 Soporte para pipetas Pipetas (6 manuales o 3 electrónicas) 1 PCS
11726924 Soporte para pipetas Pipeta electrónica (1) 1 PCS
11817391 Soporte para pipetas Pipeta manual multicanal (1) 1 PCS
10 options
Código de producto. 11478419
Marca: Thermo Scientific™ 2209480
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un almacenamiento seguro y cómodo para pipetas manuales y electrónicas mediante estos soportes, con opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™. Las alternativas disponibles incluyen opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Soporte-F Finnpipette
  • Alberga seis pipetas
  • Resistente estructura de barra cruzada con ranura para cada micropipeta para un almacenamiento seguro.
  • Apto para modelos monocanal y multicanal.
Soporte para micropipetas multicanal Finnpipette
  • Soporte multiposición.
  • Puede contener cualquier micropipeta multicanal Finnpipette.
  • La micropipeta se puede guardar en posición vertical u horizontal.
  • Tamaño reducido
Soporte tipo carrusel Finnpipette
  • Giratorio y portátil.
  • Tapa transparente que protege las micropipetas de la contaminación.
  • Se suministra con tres adaptadores para pipetas electrónicas Finnpipette Novus y cinco adaptadores para micropipetas manuales Finnpipette.
Soporte Finnpipette Novus
  • Para un cómodo almacenamiento de las pipetas electrónicas Finnpipette Novus.
  • Se adapta tanto a modelos Finnpipette Novus monocanal como multicanal con facilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 3
Posiciones 3
Tipo de producto Soporte para pipetas
Periodo de garantía limitada:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.