Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ Novus
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4530122
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 100 a 1200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
16
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Naranja
Rosa
Turquesa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Color unitSize
11720715 De 1 a 10 μl 8 Rosa cada uno
11751485 De 1 a 10 μl 12 Rosa cada uno
11750715 De 5 to 50 μl 8 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta 1 PCS
11740715 De 5 to 50 μl 12 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta 1 PCS
10727084 De 30 a 300 μl 8 Naranja cada uno
11730715 De 30 a 300 μl 12 Naranja cada uno
11716924 De 5 to 50 μl 16 Turquesa cada uno
11722245 De 100 a 1200 μl 8 Turquesa 1 PCS
8 options
Código de producto. 11720715
Marca: Thermo Scientific™ 46300000
Acelere la dispensación repetitiva en microplacas con estas pipetas multicanal y ligeras, con una distribución equilibrada del peso para reducir el estrés muscular y la tensión.
Las pipetas multicanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus ofrecen una amplia selección de modelos para las tareas de laboratorio comunes, incluida la dispensación repetitiva en microplacas de 96 y 384 pocillos. Su mango ligero y funcionamiento exclusivo con el dedo índice se han concebido para evitar la fatiga y la tensión muscular, así como para permitir trabajar durante más tiempo sin cansancio. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características:
  • Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
  • Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
  • Entre las diez opciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros.
    • Nueve velocidades de aspiración/dispensación 
    • Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
    • Ocho versiones de formato multicanal, incluido un modelo de 16 canales para aplicaciones de microplacas de 384 pocillos, con códigos de colores por volumen para un fácil reconocimiento.
    • Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
    • Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
    • El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
    • La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
  • Estructura sumamente ligera.
  • Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
  • Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
  • La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip.
Incluye:
Finnpipette Novus, cargador universal, herramienta de extracción de pistones, instrucciones de uso y certificado de calibración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1200μL Punta
Puntas compatibles 0,5 a 12,5 μL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rosa
Para utilizar con 0,05μL
Modelo 1μL
Número de canales 8
Línea de productos FinnPipette™ Novus
Programable Sí
Esterilidad Estéril
Tipo Pipeta multicanal
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Incrementos 0,1 μl
Precisión Del 8,0 al 1,6%