Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta Finnpipette™ Multistepper
Descripción
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette Multistepper reduce el riesgo de error y aumenta la productividad en las aplicaciones de inmunoensayo.
Esta pipeta repetidora ligera y fácil de usar proporciona dispensación simultánea en ocho canales. Diseñada especialmente para trabajar con microplacas, la pipeta Finnpipette Multistepper contribuye a agilizar los procedimientos rutinarios de laboratorio.
Diseño
- Mango universal admite también es compatible con pipetas monocanal Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper
- Construcción ligera minimiza la fatiga manual propia de las dispensaciones repetitivas
- La expulsión separada de las puntas permite desecharlas de forma segura y sin esfuerzo.
- Amplio apoyadedo minimiza la tensión manual del operador
- El módulo rota 360° completos, lo que optimiza la eficiencia tanto de los usuarios diestros como zurdos.
Compatible con:
Admite puntas Finntip Multistepper 1500 μl. Son extralargas, con más espacio vacío entre el líquido y el cono de la punta para evitar la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Mango y módulo |
| Para utilizar con | Punta Finntip Multistepper de 1500 µl |
| Número de canales | 8 |
| Tipo | Multistepper Pipette |
| Volumen (métrico) | De 50 to 250 μl |