Learn More
Thermo Scientific™ Micropipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11827371
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10.000 µl
1000 μl
100 μl
10 μl
1 μl
2000 μl
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
3000 µl
5000 μl
50 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11827371 250 μl 1 PCS
11817361 1 μl cada uno
11827361 5 μl cada uno
11837361 10 μl 1 PCS
11897361 25 μl 1 PCS
11807371 50 μl 1 PCS
11817371 100 μl 1 PCS
10396764 1000 μl cada uno
11857371 2000 μl 1 PCS
11867371 3000 µl cada uno
11877371 5000 μl 1 PCS
11887371 10.000 µl 1 PCS
12356552 20 μl cada uno
11705068 200 μl 1 PCS
14 options
Código de producto. 11827371
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas monocanal de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.
Utilice las pipetas monocanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 de volumen fijo para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y robusto, estas pipetas están fabricadas con componentes de PVDF que resisten sustancias químicas duras y a los efectos perjudiciales de la luz UV. Totalmente esterilizable en autoclave.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
5 Garantía de años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000
Descripción FinnpipetteTM F2 volumen fijo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PVDF
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 250 μl