Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11887411
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales unitSize
11887411 De 5 to 50 μl 8 1 PCS
11877411 De 1 a 10 μl 8 1 PCS
11897411 De 10 to 100 μl 8 1 PCS
11807421 De 30 a 300 μl 8 1 PCS
11817421 De 1 a 10 μl 12 1 PCS
11827421 De 5 to 50 μl 12 1 PCS
11837421 De 10 to 100 μl 12 1 PCS
11847421 De 30 a 300 μl 12 1 PCS
11857421 De 1 a 10 μl 16 cada uno
11867421 De 5 to 50 μl 16 cada uno
10 options
Código de producto. 11887411
Marca: Thermo Scientific™ 4661010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca la fuerza necesaria para expulsar varias puntas con nuestra innovadora expulsión de puntas táctil, unas de las muchas características ergonómicas de estos pipeteadores altamente exactos y precisos.
Reduzca la fuerza necesaria para expulsar varias puntas con nuestra innovadora expulsión de puntas táctil, unas de las muchas características ergonómicas de la pipeta multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1. Como en las pipetas monocanal Finnpipette F1, el mecanismo AVG asegura un alto nivel de precisión y exactitud. Además, en los modelos de bajo volumen la función de super expulsión asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos.
Tratamiento antimicrobiano
• Reposadedo orientable
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Protección antimicrobiana
• Protección activa contra las contaminaciones por efectos aerosoles y por contacto (inhibición del crecimiento de las bacterias y de los hongos)
• Sistema perfectamente aislado (sin influencia del calor de la mano)
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Sistema patentado Super Blow-out
• Pistón secundario telescópico soplando un volumen de aire adicional, aumenta la precisión de los microvolúmenes en las micropipetas hasta 50μL
• Eyector de punta de mando asistido
• Ventana de identificación
• Etiquetas entregadas en estándar: radioactividad, bioazar tóxico y neutro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del +/- 5 al 1.5 %
Puntas compatibles Finnitip Flex 200, 250 Univ., 200 Ext.
Descripción 8 canales
Color Amarillo
Para utilizar con FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 200 External
Modelo Finnpipette F1
Número de canales 8
Línea de productos Finnpipette™ F1
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Incrementos 0,1 μl
Precisión Del 2 al 0.7%
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.