Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F1
Descripción
Reduzca la fuerza necesaria para expulsar varias puntas con nuestra innovadora expulsión de puntas táctil, unas de las muchas características ergonómicas de la pipeta multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1. Como en las pipetas monocanal Finnpipette F1, el mecanismo AVG asegura un alto nivel de precisión y exactitud. Además, en los modelos de bajo volumen la función de super expulsión asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos.
• Reposadedo orientable
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Protección antimicrobiana
• Protección activa contra las contaminaciones por efectos aerosoles y por contacto (inhibición del crecimiento de las bacterias y de los hongos)
• Sistema perfectamente aislado (sin influencia del calor de la mano)
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Sistema patentado Super Blow-out
• Pistón secundario telescópico soplando un volumen de aire adicional, aumenta la precisión de los microvolúmenes en las micropipetas hasta 50μL
• Eyector de punta de mando asistido
• Ventana de identificación
• Etiquetas entregadas en estándar: radioactividad, bioazar tóxico y neutro.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Del +/- 12 al 2.4 % |
| Puntas compatibles | Finnitip Flex 10, 10, 50 |
| Descripción | 12 canales |
| Color | Rosa |
| Para utilizar con | FinnTip™: Flex 10, 10, 50 |
| Modelo | Finnpipette F1 |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F1 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 μl |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.