Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
Descripción
Proteja las muestras de la contaminación con la pipeta de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incorporan un apoyadedo ajustable, superficie antimicrobiana y pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl o menos. Las pipetas de volumen fijo Finnpipette F1 proporcionan una acción de pipeteo ligera y suave con expulsión táctil de las puntas patentada para la máxima comodidad del usuario. La superficie antimicrobiana mantiene limpia la pipeta sin necesidad de aplicar otros líquidos descontaminantes en la superficie. La totalidad de la pipeta es resistente a la luz UV, la humedad y los reactivos
- Superficie antimicrobiana: Los iones de plata (Ag) crean sobre la pipeta una superficie que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
- Apoyadedo ajustable: El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo.
- Acción de pipeteo suave y ligera: Mejora los resultados durante las sesiones de pipeteo largas.
- Pistón de super explosión con volúmenes de 50 μl e inferiores: Asegura la administración de microgotitas.
- Expulsión táctil de puntas patentada: Minimiza la fuerza necesaria para expulsar las puntas.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | +/- 0.3 % |
| Descripción | Monocanal de volumen fijo F1 |
| Modelo | Finnpipette F1 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 5000 μl |
| Precisión | 0.20% |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.