Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador Finnpipette™
Descripción
Dosifique líquidos de frascos de reactivos con los dispensadores Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Características:
- Excelente resistencia química y a temperaturas extremas
- Totalmente esterilizable en autoclave†
- Sistema de bloqueo automático exacto en el ajuste de volumen
- Cabezal de dispensación provisto de tapón para evitar el goteo
- Diseño ergonómico que impide la fatiga por trabajo
- Boquilla de succión a rosca para evitar la formación de burbujas
Nota:
Las limitaciones incluyen HF, líquidos que ataquen a las suspensiones Halar, FEP o Hastelloy ya que las partículas sólidas podrían bloquear las válvulas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador analógico para parte superior de frasco |
| Certificaciones/conformidad | certificado de calibración individual con número de serie |
| Descripción | Intervalo: 1-5 ml, ±30,0µl |
| Canales | 1 |
| Volumen (métrico) | 1,0 a 5,0 ml |
| Precisión | 10 µl |
† Se recomienda aflojar el pistón, la válvula de succión y la válvula de expulsión desde el dispensador antes de la esterilización en autoclave.