Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes Finger Tite
Código de producto. p-4522223 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,4 mm
0,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10055914 0,5 mm paquete de 10
10015964 0,4 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10055914
Marca: Thermo Scientific™ 290S1131
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los empalmes Thermo Scientific™ Finger Tite ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Los empalmes Thermo Scientific™ Finger Tite ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Los empalmes Thermo Scientific Finger Tite son la próxima generación del sistema de conexión SilTite™.
Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:
  • La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
  • No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
  • No se necesitan herramientas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción Casquillo de 0,5 mm
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) 0,32 mm de diámetro interior Columnas para GC