Descripción
Los empalmes Thermo Scientific™ Finger Tite ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Los empalmes Thermo Scientific Finger Tite son la próxima generación del sistema de conexión SilTite™.
Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:
- La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
- No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
- No se necesitan herramientas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme |
| Descripción | Casquillo de 0,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 0,32 mm de diámetro interior Columnas para GC |