Learn More
Thermo Scientific™ Conectores Finger Tite para instrumentos Agilent
Los conectores Thermo Scientific™ Finger Tite para instrumentos Agilent ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
95.25€ - 403.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos TRACE 1300 Serie GC y Agilent GC |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10794827
|
Thermo Scientific™
290SA131 |
Kit de inicio de MS y dividido/sin división |
403.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10197494
|
Thermo Scientific™
290SA132 |
Kit de inicio de FID y dividido/sin división |
381.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10137524
|
Thermo Scientific™
290SA133 |
Junta de base del inyector dividida/sin división |
95.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los conectores Thermo Scientific™ Finger Tite para instrumentos Agilent ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:
- La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
- No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
- Fácil de manejar con la tuerca táctil incluso con un inyector/detector caliente
- No se necesitan herramientas
Especificaciones
Instrumentos TRACE 1300 Serie GC y Agilent GC |