Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes lisos de PVC Finedex™
Código de producto. 12630993
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
12630993 7 cada uno
12640993 8 cada uno
12650993 9 1 PCS
3 options
Código de producto. 12630993
Marca: Honeywell Safety Products™ 200981007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes flexibles e impermeables para tareas generales de mantenimiento, restauración y para trabajos estándar en contacto con algunos productos químicos. Los guantes lisos de PVC Honeywell Safety Products™ Finedex™ proporcionan una movilidad excepcional.
  • Guante de PVC azul.
  • Interior de borra de algodón.
  • Acabado con patrón de diamante para agarrar con firmeza objetos secos y húmedos.
  • Flexibilidad y movilidad excelentes.
  • Diseñados para adaptarse a multitud de usos y de forma continua en entornos con presencia de aceites.
  • Baja resistencia a las cetonas, los hidrocarburos aromáticos y los halógenos.
  • Puño largo para proteger el antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos y contra los microorganismos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/01/09/0051, número de declaración CE 0075/797/162/01/09/0051
Clasificación Movilidad: 5
Color Azul
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Material PVC, Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (métrico) Entre 0,5 y 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Construcción, edificación, restauración, química, pesca, alimentación, limpieza industrial, laboratorio, medicina, farmacia, impresión y tratamiento de aguas.
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento
Cantidad Pack de 10 pares
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 33 cm