Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de látex Finedex™
Código de producto. p-7115918
Change view
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
12645213 9 cada uno
12605213 10 cada uno
2 options
Código de producto. 12645213
Marca: Honeywell Safety Products™ 209440109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El látex flexible, el cómodo forro de algodón y el acabado con patrón de diamante hacen de este guante una opción útil y práctica para cubrir una gran variedad de necesidades. Los guantes de látex Finedex™ Honeywell Safety Products™ se fabrican mediante un proceso que minimiza la presencia de proteína de látex.
  • Guante de látex natural para una mayor flexibilidad, mejor movilidad y buena resistencia mecánica y química contra los detergentes.
  • Interior de algodón para mayor comodidad.
  • Acabado con patrón de diamante para agarrar con firmeza objetos secos y húmedos.
  • El puño protege el antebrazo.
  • Nivel mínimo de proteínas de látex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/11/08/0462, número de declaración CE 0075/797/162/11/08/0462
Clasificación Movilidad: 5
Color Amarillo
Cut Resistance Rating 0
Acabado exterior Diamante
Material Látex, Algodón
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Grosor (métrico) Entre 0,4 y 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Construcción, edificación, restauración, química, pesca, alimentación, limpieza industrial, laboratorio, medicina, farmacia, impresión y tratamiento de aguas
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento
Índice de pinchazos 0
Cantidad Pack de 10 pares
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 30 cm