Learn More
Honeywell™ Guantes Nitrasoft FINEDEX™ 953-20
Descripción
- Guante de nitrilo sin revestimiento
- Fórmula específica para el sector alimentario
- clorado/a/s
- Patrón de diamante
- La fórmula de nitrilo seleccionada para este guante hace que sea más flexible y que ofrezca una movilidad incomparable
- Esta fórmula especial lo hace apto para el sector agroalimentario
- El interior con clorado facilita su colocación
- El acabado con patrón de diamantes en relieve hace que el guante sea adecuado para agarrar objetos secos y húmedos
- El guante es especialmente resistente a grasas, aceites y detergentes
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo
- Está tratado para prevenir la proliferación de bacterias
- No contiene látex natural ni ninguna proteína alergénica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, certificado CE 0075/797162/11/08/0457, declaración CE 0075/797162/ /11/08/ /0457 |
| Color | Azul |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,22 mm |
| Longitud (métrico) | 33 cm |