Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino en paquetes de tubos
Código de producto. 16354086 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16354086 Amarillo paquete de 750
16344076 Beige paquete de 750
16354076 Azul paquete de 750
16364076 Verde paquete de 750
16374076 Gris paquete de 750
16384076 Lavanda paquete de 750
16394076 Verde claro paquete de 750
16304086 Lila paquete de 750
16314086 Naranja paquete de 750
16324086 Rosa paquete de 750
16334086 Canela paquete de 750
16344086 Blanco paquete de 750
12 options
Código de producto. 16354086
Marca: Epredia™ B851734YW
Para su uso con muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes compatibles con las impresoras de casetes Epredia PrintMate™, cuentan con una bisagra de tapa en el borde delantero y las tapas van acopladas, las cuales están disponibles en 12 colores diferentes.
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Poro fino
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Cassette