Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino
Código de producto. 16384086 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 16384086
Marca: Epredia™ B851735GN
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas acopladas que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Poro fino
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Paquete suelto
Cantidad 1000/caja
Tipo de tapón Tapa acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate No
Color Verde
Tipo de producto Cassette