Learn More
Epredia™ Casetes de poro fino
Código de producto. 16324096 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
16324096 Lila paquete de 1000
16364086 Beige paquete de 1000
16374086 Azul paquete de 1000
16384086 Verde paquete de 1000
16394086 Gris paquete de 1000
16304096 Lavanda paquete de 1000
16314096 Verde claro paquete de 1000
16334096 Naranja paquete de 1000
16344096 Rosa paquete de 1000
16354096 Canela paquete de 1000
16364096 Blanco paquete de 1000
16374096 Amarillo paquete de 1000
12 options
Código de producto. 16324096
Marca: Epredia™ B851735LI
Para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Estos casetes tienen una bisagra de tapa en el borde delantero con las tapas acopladas que están disponibles en 12 colores diferentes
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Poro fino
Cierre incluido
Tipo de empaquetado Paquete suelto
Cantidad 1000/caja
Compatible con PrintMate No
Color Lila
Tipo de producto Cassette