Descripción
- Punta de fibra de punta fina
- Tinta de secado rápido
- Escribe sobre superficies frías y húmedas
- Disponibles en cuatro colores distintos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para superficies metálicas, de porcelana o vidrio |
| Cantidad | 10/Paq. |