Learn More
Cole-Parmer™ Marcadores de laboratorio
Código de producto. 11700239 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
11700239 Azul paquete de 10
11710239 Rojo paquete de 10
2 options
Código de producto. 11700239
Marca: Cole-Parmer™ 0996410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escriba en una amplia variedad de superficies con estos versátiles marcadores de laboratorio. Los rotuladores de laboratorio Cole-Parmer™ marcan de manera permanente el plástico; se borran en vidrio, metal o porcelana. Los marcadores no se emborronan ni sangran cuando se someten a agua o alcohol.
  • Punta de fibra de punta fina
  • Tinta de secado rápido
  • Escribe sobre superficies frías y húmedas
  • Disponibles en cuatro colores distintos
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Para superficies metálicas, de porcelana o vidrio
Cantidad 10/Paq.