Learn More
Heidolph™ Findenser™ Condensador de Agua
Código de producto. 16622702 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 19/19
NS 24/24
NS 29/24
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
16622702 NS 24/24 cada uno
17392730 NS 19/19 cada uno
16429553 NS 29/24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16622702 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058170000
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This high performance Findenser™ Water Condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
Findenser™ consta de una columna de vidrio y una cubierta de aluminio con aletas. Una pequeña cantidad de fluido térmico encapsulado ubicado entre la columna de vidrio y la cubierta de aluminio transfiere el calor del vidrio a la cubierta de aluminio con aletas. El calor generado en el proceso se disipa después al exterior a través de la innovadora estructura de las aletas de aluminio. Cuando se utiliza en la campana extractora de laboratorio, Findenser™ ofrece una capacidad de enfriamiento que no es inferior a los sistemas enfriados por agua.
  • Para síntesis bajo reflujo
  • Una gran superficie de aletas de aluminio garantiza una excelente transferencia de calor
  • Utilícelo con volúmenes de disolvente de hasta 1 l
  • Se puede asegurar con abrazaderas de laboratorio estándar o con el kit de fijación Findenser™ (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Condensación de agua
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Condensador
Material Vidrio, aluminio
Para utilizar con (equipo) Material de vidrio de laboratorio
Longitud (imperial) 15,7 in
Junta cónica estándar NS 24/24
Tipo de junta Cono/conector hembra