Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini Condensador de Agua
Código de producto. p-7226800 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
16479443 NS 14/14 cada uno
16605155 NS 19/19 cada uno
16632702 NS 24/24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16479443 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058182000
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This high performance condenser replaces the need for water-cooled condensers in over 95% of all reflux reactions, saving water, space, and costs.
  • Findenser™ Mini de alto rendimiento se utiliza en síntesis con reflujo con volúmenes de disolvente de hasta 125 mL
  • Se puede asegurar con las abrazaderas de laboratorio habituales o con el kit de fijación Findenser™ (vendido por separado)
  • ¡Ahorre agua, espacio y costes con Findenser™ Mini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensing Water
Longitud (métrico) 275 mm
Material Vidrio, aluminio
Para utilizar con (equipo) Laboratory Glassware
Longitud (imperial) 10.8 in.
Junta cónica estándar NS 14/14
Tipo de junta Cone/Socket