missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fimasartan, MedChemExpress

Código de producto. 16448456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448456 100 mg 100 miligramos
16468608 10 mg 10 miligramos
16461058 5 mg 5 miligramos
16414487 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448456

Marca: Medchem Express HYB0780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.

Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fimasartan
Forma física Solid
CAS 247257-48-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N7OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BR-A-657
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM)
SMILES O=C1N(C(CCCC)=NC(C)=C1CC(N(C)C)=S)CC2=CC=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 501.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.65
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.