Learn More
Fimasartan, MedChemExpress
Description
Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fimasartan |
| Forma física | Solid |
| CAS | 247257-48-3 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H31N7OS |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | BR-A-657 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM) |
| Show More |