Learn More
Erlab™ Cajas de filtración para armario de seguridad contra incendios Chemtrap V 201 Midcap
Código de producto. 17961452
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armario de seguridad contra incendios Chemtrap V 201 de capacidad media
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17961452
Marca: Erlab™ AG022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap V 201 Midcap emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
  • Normas de seguridad Prestaciones de filtración probadas según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): Abierto: L 245 x P 1004 x H 632 / Cerrado: L 245 x P 554 x H 632
  • Voltaje / Frecuencia: 110-230 V / 50-60 Hz
  • Flujo de aire 35 m3 /h - 21 CFM
  • Consumo de energía: 15 W
  • Piezas metálicas fabricadas en acero anticorrosión recubiertas de poliéster 100%.
  • Módulo de filtración fabricado con polipropileno inyectado.
  • Filtración de carbón para gases y vapores - AS : Para vapores orgánicos - BE+ : Para vapores orgánicos y ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco - Filtración de partículas para polvos HEPA H14 : 99,995 % de eficiencia de filtración según la norma EN1822
  • Gas molecode opcional
  • Sensor de detección: Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído / Tipo S, para disolventes
  • Collar masculino: 62 mm
  • Manguito de conexión y abrazadera adaptables: 50 a 100 mm
  • Tubo de conexión flexible: 1 m
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Fondo exterior (métrico) 554 mm
Para utilizar con (equipo) Armario de seguridad contra incendios Chemtrap V 201 de capacidad media
Altura exterior (métrico) 632 mm
Longitud (métrico) 245 mm
Revestimiento de superficie Polyester
Tipo de producto Sistema de filtro de aire recirculante