Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 25 BOX
Código de producto. 30226301
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Orange
Red
White
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
30226301 Red cada uno
30226297 Black cada uno
30226298 White cada uno
30226299 Blue cada uno
30226300 Orange cada uno
5 options
Código de producto. 30226301
Marca: CELLPATH WEQ021000A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This sturdy FiloSlide Box offers safe and cost-effective storage for microscope slides.
  • Key Benefits:
  • Stackable
  • Snap closure to seal out dust
  • Splash-proof
  • Double hinged lid prevents loss or breakage
  • Index card included for easy specimen identification
  • Can store up to 25 micrscope slides
Especificaciones
Tipo Slide Box
Capacidad para portaobjetos 25
Color Red