Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 25 BOX
Código de producto. 30226297
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Orange
Red
White
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
30226297 Black cada uno
30226298 White cada uno
30226299 Blue cada uno
30226300 Orange cada uno
30226301 Red cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30226297 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEQ020100A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This sturdy FiloSlide Box offers safe and cost-effective storage for microscope slides.
  • Key Benefits:
  • Stackable
  • Snap closure to seal out dust
  • Splash-proof
  • Double hinged lid prevents loss or breakage
  • Index card included for easy specimen identification
  • Can store up to 25 micrscope slides
Especificaciones
Tipo Slide Box
Capacidad para portaobjetos 25
Color Black