Learn More
BRAND™ Válvulas de llenado y herramientas de montaje de válvulas para dispensadores para la parte superior de un frasco
Código de producto. p-7146482 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette™ S o S Organic ≤10 ml
Dispensette™ S/S Organic ≥25 ml
Tipo de producto:
Válvula de llenado
Incluye:
Válvula de llenado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de producto Incluye unitSize
15693977 Dispensette™ S o S Organic ≤10 ml Válvula de llenado Válvula de llenado cada uno
15533583 Dispensette™ S/S Organic ≥25 ml Válvula de llenado Válvula de llenado cada uno
2 options
Código de producto. 15693977
Marca: BRAND™ 6734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las válvulas de llenado y las herramientas están disponibles para la limpieza y el mantenimiento apropiados de los dispensadores para la parte superior de frasco BRAND™.
  • Las válvulas de llenado para Dispensette™ III, Organic, TA y Seripettor™ pro están provistas de una arandela de sellado. El diseño actualizado de la serie de dispensadores para la parte superior de frasco Dispensette™ S de ha eliminado la necesidad de una arandela de sellado.
  • La válvula de llenado con boquilla en forma de oliva se recomienda para los instrumentos para parte superior de frasco Dispensette™ III y Organic que con frecuencia se esterilizan en autoclave.
  • El juego de válvulas Seripettor™ incluye las válvulas de llenado y descarga del instrumento.
  • La herramienta de calibración y montaje se utiliza para calibrar modelos Dispensette™ analógicos ajustables, así como para extraer las válvulas para su limpieza rutinaria o para cambiarlas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Válvula de llenado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Material ETFE, Vidrio de borosilicato, Cerámica
Para utilizar con (equipo) Dispensette™ S o S Organic ≤10 ml
Incluye Válvula de llenado