Learn More
BRAND™ Tubos de llenado para los dispensadores Seripettor BRAND, Dispensette S, Dispensette III y dispensadores para botellas orgánicas Dispensette
Tienda Brand ProductosDescripción
- 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
- 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
- Los tubos de llenado telescópicos se ajustan a la altura correcta sin necesidad de cortarlos.
- Su diseño exclusivo permite la aspiración de líquido desde el fondo del frasco, al tiempo que minimiza la aspiración de precipitados.
- Dos tubos de diferente diámetro: Uno para dispensadores de capacidad nominal de1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; y otro para dispensadores de capacidad nominal de 25 ml, 50 ml y 100 ml
- Cinco longitudes diferentes: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Material | FEP |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ S (todos los modelos), III, Organic, TA y Seripettor™ pro |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 195 a 350 mm |