Learn More
BRAND™ Tubos de llenado estériles para dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Para uso con dispensadores de parte superior de frascos Seripettor™
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave para aplicaciones esterilizantes
- Incluye una junta tórica adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™ |
| Incluye | Junta tórica |
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 500 mm |