Learn More
Filgotinib, MedChemExpress
Código de producto. p-200095805
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483517 50 mg 50 miligramos
16479977 5 mg 5 miligramos
16457498 10 mg 10 miligramos
16403606 25 mg 25 miligramos
16477456 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16483517
Marca: Medchem Express HY18300
MedChemExpress Filgotinib (GLPG0634) is a selective and orally active JAK1 inhibitor with IC50 of 10 nM, 28 nM, 810 nM, and 116 nM for JAK1, JAK2, JAK3, and TYK2, respectively.
Filgotinib (GLPG0634) is a selective and orally active JAK1 inhibitor with IC50 of 10 nM, 28 nM, 810 nM, and 116 nM for JAK1, JAK2, JAK3, and TYK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Filgotinib
CAS 1206161-97-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N5O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GLPG0634
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(CN5CCS(CC5)(=O)=O)C=C4)=CC=CC3=N2
Peso molecular (g/mol) 425.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.5
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease