missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Filensin Antibody (OTI2B2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70249CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Filensin Monoclonal antibody specifically detects Filensin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Especificaciones
| Filensin | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Beaded filament structural protein 1, beaded filament structural protein 1, filensin, CP115Lens intermediate filament-like heavy, filensin, Lens fiber cell beaded-filament structural protein CP 115, LIFL-H115 KD | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 405-665 of human BFSP1 (NP_001186) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Vision | |
| 631 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI2B2 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido