missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Filamin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15546872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15546872 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15546872

Marca: Invitrogen™ PA545573

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: VGKSADFVVE AIGTEVGTLG FSIEGPSQAK IECDDKGDGS CDVRYWPTEP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%.

This gene encodes one of three related filamin genes, specifically gamma filamin. These filamin proteins crosslink actin filaments into orthogonal networks in cortical cytoplasm and participate in the anchoring of membrane proteins for the actin cytoskeleton. Three functional domains exist in filamin: an N-terminal filamentous actin-binding domain, a C-terminal self-association domain, and a membrane glycoprotein-binding domain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Filamin 2
Aplicaciones Western Blot, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica FLNC
N.º de referencia del gen Q14315
Alias de gen 1110055E19Rik; ABP-280; ABP280A; ABP-280-like protein; ABPA; ABPL; ABP-L; ABP-L, gamma filamin; actin binding protein 280; actin-binding protein 280; actin-binding-like protein; filamin C; Filamin C gamma; filamin C, gamma; filamin C, gamma (actin binding protein 280); filamin, gamma; filamin-2; Filamin-C; FLJ10186; FLN2; FLNC; FLN-C; gamma filamin; gamma-filamin; MFM5; MPD4
Símbolos de los genes FLNC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human FLNC (aa 586-635).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.