missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filaggrin Antibody (rFLG/1945) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30175428 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30175428

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314280JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Filaggrin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rFLG/1945
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.