Learn More
FIIN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16480008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480008 5 mg 5 miligramos
16483547 50 mg 50 miligramos
16467528 10 mg 10 miligramos
16407486 100 mg 100 miligramos
16401739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18603
MedChemExpress FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FIIN-3
CAS 1637735-84-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H36Cl2N8O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (14.46 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C=CC(NC1=CC=C(CN(C(NC2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=O)C3=NC=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=C3)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 691.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.61
Porcentaje de pureza 96.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease