missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIIN-2, MedChemExpress

Código de producto. 16457528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457528 10 mg 10 miligramos
16473547 50 mg 50 miligramos
16470008 5 mg 5 miligramos
16443606 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457528

Marca: Medchem Express HY18602

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FIIN-2 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 3.1, 4.3, 27, and 45 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.

FIIN-2 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 3.1, 4.3, 27, and 45 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FIIN-2
CAS 1633044-56-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H38N8O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.26 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=C(CN(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2CN5C6=CC(OC)=CC(OC)=C6)C5=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 634.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.73
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.