Learn More
FIIN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16473547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473547 50 mg 50 miligramos
16470008 5 mg 5 miligramos
16457528 10 mg 10 miligramos
16443606 25 mg 25 miligramos
4 options
Código de producto. 16473547
Marca: Medchem Express HY18602
MedChemExpress FIIN-2 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 3.1, 4.3, 27, and 45 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
FIIN-2 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 3.1, 4.3, 27, and 45 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FIIN-2
CAS 1633044-56-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H38N8O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.26 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=C(CN(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2CN5C6=CC(OC)=CC(OC)=C6)C5=O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 634.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.73
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease