Learn More
FIH-1/HIF-1AN Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-99356-50ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18622897
  • 216.00€ / 50 microlitros
Beschreibung
Beschreibung
FIH-1/HIF-1AN Polyclonal antibody specifically detects FIH-1/HIF-1AN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FIH-1/HIF-1AN
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, peptide-aspartate beta-dioxygenase
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human FIH-1/HIF-1AN.
50 μg
Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators
55662
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt