Learn More
FIGF, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: MYREWVVVNVFMMLYVQLVQGSSNEHGPVKRSSQSTLERSEQQIRAASSLEELLRITHSEDWKLWRCRLRLKSFTSMDSRSASHRSTRFAATFYDIETLKVIDEEWQRTQCSPRETCVEVASELGKSTNTFFKPPCVNVFRCGGCCNEESLICMNTSTSYISKQLFEISVPLTSVPELVPVKVANHTGCKCLPTAPRHPYSIIRRSIQIPEEDRCSHSKKLCPIDMLWDSNKCKCVLQEENPLAGTEDHSHLQEPALCGPHMMFDEDRCECVCKTPCPKDLIQHPKNCSCFECKESLETCCQKHKLFHPDTCSCEDRCPFHTRPCASGKTACAKHCRFPKEKRAAQGPHSRKNP
Specifications
Specifications
| Antígeno | FIGF |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| génica | c-fos induced growth factor (vascular endothelial growth factor D) |
| N.º de referencia del gen | NM_004469 |
| Alias de gen | VEGF-D/VEGFD |
| Símbolos de los genes | FIGF |
| Especie del huésped | Mouse |
| Show More |