missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fidaxomicin, MedChemExpress
Descripción
Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fidaxomicin |
| CAS | 873857-62-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H74Cl2O18 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | OPT-80 PAR-101 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM) |
| SMILES | O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O |
| Peso molecular (g/mol) | 1058.04 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?