missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FICD Monoclonal Antibody (OTI15E10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17511713
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17511713 30 μL 30 microlitros
17591703 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17511713 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802901S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FICD Monoclonal antibody specifically detects FICD in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno FICD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI15E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ficd
N.º de referencia del gen Q9BVA6
Alias de gen adenosine monophosphate-protein transferase FICD; AMPylator FICD; D5Ertd40e; De-AMPylase FICD; FIC domain containing; FIC domain protein adenylyltransferase; FIC domain-containing protein; fic S-phase protein cell division homolog; FICD; HIP13; HIP-13; huntingtin interacting protein 13; huntingtin interacting protein E; huntingtin interactor protein E; huntingtin yeast partner E; Huntingtin-interacting protein 13; huntingtin-interacting protein E; Hype; MGC5623; Protein adenylyltransferase FICD; protein adenylyltransferase FICD; adenosine monophosphate-protein transferase FICD; UNQ3041; UNQ3041/PRO9857
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 61-265 of human FICD produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11153
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.