Learn More
Fibroblast activation protein alpha Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18039895 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18039895 150 μL 150 microlitros
18019385 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18039895 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 275961AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Fibroblast activation protein alpha antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Fibroblast activation protein alpha. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Fibroblast activation protein alpha antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Fibroblast activation protein alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Concentración 500 μg/mL
Símbolos de los genes DPPIV, FAP, FAPA, Seprase
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2191
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.