Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fibrinogen Related Peptide
Código de producto. 15437289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
15437289 10 mg 10 miligramos
15427289 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 15437289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66069.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1502.59
Tipo de producto Fibrinogen Related Peptide
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Gly-Gln-Gln-His-His-Leu-Gly-Gly-Ala-Lys-Gln-Ala-Gly-Asp-Val