missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrin beta-chain Antibody (8E5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145899 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145899 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP281111CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fibrin beta-chain Monoclonal antibody specifically detects Fibrin beta-chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,In vivo Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibrin beta-chain
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, In vivo Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 8E5
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Beta-Fibrinogen, epididymis secretory sperm binding protein Li 78p, fibrinogen beta chain, fibrinogen, B beta polypeptide, HEL-S-78p
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno 8E5 was prepared fusing Sp2/o myeloma cells with spleen cells derived from female BALB/c mice immunized with a synthetic beta-fibrin peptide seqeunce GHRPLDKC conjugated to MB-KLH (maleimidobenzoylated keyhole limpet hemocyanin).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2244
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.