missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fibrillarin Monoclonal Antibody (J.99.5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11504861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11504861 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11504861 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA514888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

Nop1p / Fibrillarin was originally identified as a nucleolar protein of bakers yeast, Saccharomyces cerevisiae (accession P15646). The Nop1p protein is essential for yeast viability and is localized in the nucleoli. The human homologue of Nop1p is fibrillarin (accession P22087) a component of the nucleolar small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particle. The human fibrillarin gene is located on chromosome 19 (19q13. 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibrillarin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon J.99.5
Concentración 8 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and <0.02% sodium azide; pH 7.5
génica fbl
N.º de referencia del gen P22087, P22509, P35550
Alias de gen 34 kDa nucleolar scleroderma antigen; 34-kD nucleolar scleroderma antigen; AL022665; AT20009p; CELE_T01C3.7; CG5725; CG5725-PA; CG5725-PB; CG5725-PC; CG5725-PD; CG5725-PE; CG5725-PF; CG5725-PG; Dmel\CG5725; Dmel_CG5725; dPANK; dPANK/Fbl; Fbl; fbl-PA; fbl-PB; fbl-PC; fbl-PD; fbl-PE; fbl-PF; fbl-PG; FIB; FIB1; fib-1; fibrillarin; FLRN; fumble; histone-glutamine methyltransferase; LD24618p; LP11571p; nucleolar protein 1; PANK; pantothenate kinase; RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1; RNU3IP1; rRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin; T01C3.7
Símbolos de los genes fbl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide surrounding Thr298 of human fibrillarin.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14113, 2091, 292747
Especies diana Human, Mouse, Monkey, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.