Learn More
Fisherbrand™ Almohadillas de fibra para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
Descripción
- Accesorio para Electroblotters TV100-EBK, TV400-EBK
- Comprime el gel contra la membrana de nitrocelulosa para una transferencia uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Almohadilla de fibra |
| Cantidad | 4/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 20,5 x 20 cm |