Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Fiberlite™ F14-6 x 250y
Código de producto. 15362167
Click to view available options
Capacidad:
Tubo Oak Ridge de 100 mL
Tubo Oak Ridge de 16 mL
Tubo Oak Ridge de 30 mL
Tubo Vacutainer de 10 mL
Tubo Vacutainer de 3 mL
Tubo cónico de 15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15362167
Marca: Thermo Scientific™ 0101117
Añada versatilidad a su rotor de ángulo fijo con adaptadores F14-6x250y Thermo Scientific™ Fiberlite™, que admiten varios tubos cónicos.
Añada versatilidad a su rotor de ángulo fijo con Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adapters, que admiten Ridge™, Vacutainer™ y tubos cónicos-
Los adaptadores tienen tubos Oak Ridge™, Vacutainer™ y cónicos, y varían según la capacidad.
Información para pedidos:
Solicite Lid O-ring (022062034), O-ring refresher kit (021062038), Lid assembly (099062034) and Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Tube Adapter
Capacidad Tubo Vacutainer de 10 mL
Recipientes por adaptador 7