Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Fiberlite™ F14-6 x 250y
Descripción
Añada versatilidad a su rotor de ángulo fijo con Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adapters, que admiten Ridge™, Vacutainer™ y tubos cónicos-
Los adaptadores tienen tubos Oak Ridge™, Vacutainer™ y cónicos, y varían según la capacidad.
Información para pedidos:
Solicite Lid O-ring (022062034), O-ring refresher kit (021062038), Lid assembly (099062034) and Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor Tube Adapter |
| Capacidad | Tubo Oak Ridge de 16 mL |
| Recipientes por adaptador | 5 |