Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Código de producto. 12796947 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tubo cónico de 15 mL (set de 2)
Tubo de 5 mL con base redonda
Tubo de 7 mL con base redonda
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
12796947 Tubo de 7 mL con base redonda cada uno
11874511 Tubo de 5 mL con base redonda cada uno
11844511 50 mL paquete de 2
11898362 50 mL paquete de 2
11808372 Tubo cónico de 15 mL (set de 2) 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12796947 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 00456
Combine este adaptador de rotor con el rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE.
Combine los adaptadores de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE con el rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE.
Nota:
  • Los adaptadores 00369 y 00456 deben usarse juntos para tubos de fondo redondo de 7 ml
Información para pedidos:
El cuerpo del rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6x250LE (75003662) también está disponible. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Adapter
Capacidad Tubo de 7 mL con base redonda