Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor Fiberlite™ F14-6 x 250LE
Código de producto. 11874511 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
Tubo cónico de 15 mL (set de 2)
Tubo de 5 mL con base redonda
Tubo de 7 mL con base redonda
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11874511
Marca: Thermo Scientific™ 00388
Combine este adaptador de rotor con el rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE.
Combine los adaptadores de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE con el rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250LE.
Nota:
  • Los adaptadores 00369 y 00456 deben usarse juntos para tubos de fondo redondo de 7 ml
Información para pedidos:
El cuerpo del rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6x250LE (75003662) también está disponible. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Adapter
Capacidad Tubo de 5 mL con base redonda